Description
Le sulfate de gentamicine est un antibiotique hydrosoluble d’origine purifié, issu du champignon Micromonospora purpurea. La gentamycine agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles. La gentamicine Gibco™ est efficace contre un vaste éventail de bactéries à Gram positif et certaines bactéries à Gam négatif ; elle est utilisée en prévention de la contamination bactérienne des cultures cellulaires. Les plages de concentration recommandées s’échelonnent entre 0,5 à 50 μg/ml Nous proposons tout un éventail d’antibiotiques et d’antimycotiques pour les applications de culture cellulaire.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
La solution de gentamycine Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit gentamycine identique à celui de Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15710-072). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
La solution de gentamycine Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit gentamycine identique à celui de Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15710-072). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 13485, BPFa, FDA |
| Contenu et stockage | 15 à 30 °C |
| Description | Gentamicine, 100 ml,10 mg/ml, température de stockage 15 à 30°C, antibiotique, agent de gentamicine, type de réactif antibiotique, durée de conservation 24 mois, certification ISO 13485/BPFa/FDA, température ambiante/ambiante |
| Concentration | 10 mg/ml |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotique |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire de mammifères, prévention de la contamination des cultures cellulaires |
| Quantité | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- GENTAMICIN (10MG/ML)
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: gentamicin sulphate