Learn More
Gibco™ Gentamicine (10 mg/ml)
GREENER_CHOICE
Code produit 11510506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
20 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
20 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11510506 20 x 100 mL 20 PCS
11500506 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11510506 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15710080
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Gentamicine (10 mg/ml)
Le sulfate de gentamicine est un antibiotique hydrosoluble d’origine purifié, issu du champignon Micromonospora purpurea. La gentamycine agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles. La gentamicine Gibco™ est efficace contre un vaste éventail de bactéries à Gram positif et certaines bactéries à Gam négatif ; elle est utilisée en prévention de la contamination bactérienne des cultures cellulaires. Les plages de concentration recommandées s’échelonnent entre 0,5 à 50 μg/ml Nous proposons tout un éventail d’antibiotiques et d’antimycotiques pour les applications de culture cellulaire.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
La solution de gentamycine Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit gentamycine identique à celui de Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15710-072). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 13485, BPFa, FDA
Contenu et stockage 15 à 30 °C
Description Gentamicine, 20 x 100 ml, 10 mg/ml, température de conservation de 15 à 30°C, antibiotique, agent de gentamicine, type de réactif antibiotique, durée de conservation de 24 mois, normes ISO 13485/BPFa/FDA, température ambiante, moins de ressources util
Concentration 10 mg/ml
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
À utiliser avec (application) Culture cellulaire de mammifères, prévention de la contamination des cultures cellulaires
Quantité 20 x 100 mL