Learn More
Gibco™ Gentamicine (10 mg/ml)
Code produit 15820243 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15820243 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15820243 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15710064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.87€
    15.65€ / 10mL
    Économisez 2.22€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Antibiotique hydrosoluble issu à l’origine de la purification du champignon Micromonospora purpurea
Il agit en se liant à la sous-unité 30S du ribosome bactérien, ce qui conduit à l’inhibition de la protéosynthèse et à la mort des bactéries sensibles.
  • Efficace contre un large éventail de bactéries à gram positif et gram négatif.
  • Utilisé pour la prévention de la contamination bactérienne sur les cultures cellulaires.
  • Les plages de concentration de travail recommandées s’échelonnent entre 0,5 et 50 μg / ml
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
Concentration 10 mg/ml
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérilisation par filtration
À utiliser avec (application) Prévention de la contamination par culture cellulaire
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gentamicin Reagent Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: gentamicin sulphate