Description
La gentamicine est préparée dans de l’eau distillée.
Spectre : Bactéries à Gram positif et à Gram négatif
Concentration recommandée : 0,5 à 50 μg/ml
Condition de stockage recommandée : +15°C à 30°C
Utilisation de Gentamicine
Un antibiotique idéal pour la culture cellulaire devrait avoir une activité antibactérienne et anti-mycoplasmique à large spectre ainsi qu’une absence de toxicité cellulaire. La gentamicine se rapproche de ces exigences. Elle possède des propriétés biologiques et biochimiques qui la rendent supérieure à l’utilisation de pénicilline et de streptomycine (PS). En culture cellulaire, elle est normalement utilisée à une concentration de 25-50 μg/ml dans un milieu de croissance, mais des concentrations plus élevées, par ex. 200 μg/ml, sont souvent utilisées dans des études virales lorsque des échantillons sont infectés.
Avantages
Large spectre - plus large et plus efficace que la pénicilline/streptomycine
En plus d’être actif contre de nombreux organismes Gram positifs ou Gram négatifs, la gentamicine est active contre des souches de Proteus et Staphylococcus qui peuvent parfois être résistantes à un mélange PS et contrairement à PS, la gentamicine est active contre les souches de Pseudomonas.
Activité anti-mycoplasmique
Bien qu’elle ne soit pas active contre les levures, les moisissures ou les protozoaires, la gentamicine est active contre plusieurs souches de mycoplasmes, mais pas toutes.
Stabilité au pH
La gentamicine s’est avérée stable sur une plage de pH allant de 2 à 10 dans les milieux de culture tissulaire à +37°C pendant 15 jours, contrairement à la streptomycine, qui est rapidement détruite par des conditions alcalines et la pénicilline, qui est instable au pH acide et alcalin.
Stabilité thermique
La gentamicine est stable à toutes les températures et peut résister à l’autoclavage. Ainsi, si vous utilisez un milieu en poudre autoclavable, la gentamicine peut être ajoutée avant la stérilisation. L’autoclavage normal désactive presque complètement la pénicilline et réduit de 50 % l’activité de la streptomycine.
L’activité n’est pas affectée par la présence de sérum
Par rapport à la pénicilline, qui perd immédiatement 30 % de son activité lorsqu’elle est ajoutée au milieu de culture tissulaire contenant du sérum, la gentamicine n’est pas affectée.
Tolérance des cellules
La concentration suggérée est bien inférieure à la dose maximale tolérée par les cellules. Les cellules tolèrent 20X plus que les concentrations normales.
Stabilité et réplication des virus en présence de gentamicine
L’utilisation de la gentamicine n’affecte pas les rendements des virus ni la formation de plaques. En outre, elle n’affecte pas les rendements ou les dosages de l’interféron.
Augmentation des isolations de virus
À l’heure actuelle, des données insuffisantes sont disponibles pour démontrer clairement que c’est le cas, mais l’accumulation de preuves semble appuyer cette allégation. Fondamentalement, la raison est que l’activité antibiotique supérieure de la gentamicine permet à certaines cultures mal infectées de croître et d’être lues tandis que les antibiotiques moins efficaces ne contrôleraient pas la croissance bactérienne et donc la culture ne peut pas être lue.
Utilisation supplémentaire
Comme additif dans les milieux de mycologie pour prévenir la croissance bactérienne. Les propriétés énumérées ci-dessus rendent la gentamicine idéale pour une utilisation dans la culture cellulaire et tissulaire, ainsi que pour le transport de cultures cellulaires et d’échantillons cliniques contenant des virus ou de tout échantillon dans lequel la prolifération par les bactéries doit être évitée.
Spectre : Bactéries à Gram positif et à Gram négatif
Concentration recommandée : 0,5 à 50 μg/ml
Condition de stockage recommandée : +15°C à 30°C
Utilisation de Gentamicine
Un antibiotique idéal pour la culture cellulaire devrait avoir une activité antibactérienne et anti-mycoplasmique à large spectre ainsi qu’une absence de toxicité cellulaire. La gentamicine se rapproche de ces exigences. Elle possède des propriétés biologiques et biochimiques qui la rendent supérieure à l’utilisation de pénicilline et de streptomycine (PS). En culture cellulaire, elle est normalement utilisée à une concentration de 25-50 μg/ml dans un milieu de croissance, mais des concentrations plus élevées, par ex. 200 μg/ml, sont souvent utilisées dans des études virales lorsque des échantillons sont infectés.
Avantages
Large spectre - plus large et plus efficace que la pénicilline/streptomycine
En plus d’être actif contre de nombreux organismes Gram positifs ou Gram négatifs, la gentamicine est active contre des souches de Proteus et Staphylococcus qui peuvent parfois être résistantes à un mélange PS et contrairement à PS, la gentamicine est active contre les souches de Pseudomonas.
Activité anti-mycoplasmique
Bien qu’elle ne soit pas active contre les levures, les moisissures ou les protozoaires, la gentamicine est active contre plusieurs souches de mycoplasmes, mais pas toutes.
Stabilité au pH
La gentamicine s’est avérée stable sur une plage de pH allant de 2 à 10 dans les milieux de culture tissulaire à +37°C pendant 15 jours, contrairement à la streptomycine, qui est rapidement détruite par des conditions alcalines et la pénicilline, qui est instable au pH acide et alcalin.
Stabilité thermique
La gentamicine est stable à toutes les températures et peut résister à l’autoclavage. Ainsi, si vous utilisez un milieu en poudre autoclavable, la gentamicine peut être ajoutée avant la stérilisation. L’autoclavage normal désactive presque complètement la pénicilline et réduit de 50 % l’activité de la streptomycine.
L’activité n’est pas affectée par la présence de sérum
Par rapport à la pénicilline, qui perd immédiatement 30 % de son activité lorsqu’elle est ajoutée au milieu de culture tissulaire contenant du sérum, la gentamicine n’est pas affectée.
Tolérance des cellules
La concentration suggérée est bien inférieure à la dose maximale tolérée par les cellules. Les cellules tolèrent 20X plus que les concentrations normales.
Stabilité et réplication des virus en présence de gentamicine
L’utilisation de la gentamicine n’affecte pas les rendements des virus ni la formation de plaques. En outre, elle n’affecte pas les rendements ou les dosages de l’interféron.
Augmentation des isolations de virus
À l’heure actuelle, des données insuffisantes sont disponibles pour démontrer clairement que c’est le cas, mais l’accumulation de preuves semble appuyer cette allégation. Fondamentalement, la raison est que l’activité antibiotique supérieure de la gentamicine permet à certaines cultures mal infectées de croître et d’être lues tandis que les antibiotiques moins efficaces ne contrôleraient pas la croissance bactérienne et donc la culture ne peut pas être lue.
Utilisation supplémentaire
Comme additif dans les milieux de mycologie pour prévenir la croissance bactérienne. Les propriétés énumérées ci-dessus rendent la gentamicine idéale pour une utilisation dans la culture cellulaire et tissulaire, ainsi que pour le transport de cultures cellulaires et d’échantillons cliniques contenant des virus ou de tout échantillon dans lequel la prolifération par les bactéries doit être évitée.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 13485, BPFa, FDA |
| Contenu et stockage | 15 à 30 °C |
| Description | Gentamicine, 20 ml, 50 mg/ml, température de conservation comprise entre 15 et 30°C, antibiotique, agent de gentamicine, type de réactif antibiotique, durée de conservation de 24 mois, température ambiante/température ambiante dans la pièce, plages de concentration de travail recommandées comprises entre 0,5 et 50μg/ml |
| Concentration | 50 mg/ml |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antibiotique |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire de mammifères, prévention de la contamination des cultures cellulaires |
| Quantité | 20 ml |