Learn More
Gibco™ Gentamicin/Amphotericin Solution
GREENER_CHOICE
Code produit 10184583 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10184583 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10184583 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur R01510
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution de gentamicine / amphotéricine
A sterile, concentrated (500x) antibiotic/antimycotic solution of gentamicin and amphotericin B (10 x 1 ml vials/pkg). One Gentamicin/Amphotericin Solution 10-Pak is enough to supplement ten 500 mL bottles of basal medium. Animal origin-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type amphotéricine B, gentamicine
Forme physique Liquide
Stérilisée par filtration Yes
Concentration 500 X, 125 μg/mL Amphotericin B, 5 mg/mL Gentamicin
Quantité 10 x 1 ml
Application validée Prévention de la contamination par culture cellulaire
Gamme de produits Cascade Biologics
Conditions d’expédition Glace carbonique