Learn More
Sulfate de gentamicine, 600 I.U./mg, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15435139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62834.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    98.65€ / 5g
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le sulfate de gentamicine, numéro CAS 1405-41-0, est un aminoglycoside principalement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries à Gram négatif.
Gentamycin Sulfate is a broad-spectrum, aminoglycoside antibiotic used for cell culture which inhibits protein synthesis in sensitive organisms. Reported to have activity against gram-negative bacteria, Pseudomonas aeruginosa, gram-positive Staphylococcus aureus and some mycoplasmas. Reported to have low toxicity to mammalian cells and viruses at certain concentrations, useful for long-term tissue culture studies with viruses. This compound is a mixture of Gentamycin c1, c1a and c2.
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de gentamycine est un antibiotique aminoglycoside à large spectre utilisé pour la culture cellulaire qui inhibe la synthèse des protéines dans les organismes sensibles. Signalé pour avoir une activité contre les bactéries à Gram négatif, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus à Gram positif et certains mycoplasmes. Signalé pour avoir une faible toxicité pour les virus et cellules de mammifères à certaines concentrations, utile pour les études de culture tissulaire à long terme avec des virus. Ce composé est un mélange de gentamycine c1, c1a et c2.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Composé de gentamycine C1, gentamycine C1a et gentamycine C2. Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-41-0
Numéro MDL MFCD00270181
Spécification
Nom chimique ou matériau Gentamicin sulfate
Type Gentamicin Sulfate
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Concentration 600 IU/mg
Quantité 5 g
Rotation optique +117° (c=10 in Water)
Merck Index 14,4392
Informations sur la solubilité Soluble in water
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gentamycin sulfate, 600 I.U./mg
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gentamicin, sulfate