Learn More
Gentamicin sulfate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Description
Gentamicin sulfate, an orally active aminoglycoside antibiotic, inhibits the growth of both gram-positive and gram-negative bacteria and to inhibit several strains of mycoplasma in tissue culture. Gentamicin sulfate inhibits DNase I with an IC50 of 0.57 mM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gentamicin sulfate |
| CAS | 1405-41-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C(19-21)H(39-43)N5O7.H2SO4 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 30 mg/mL |
| SMILES | O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)C(NC)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2C(N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](N)CC[C@@H]([R])O3)[C@@H]2O)OC1.NC[*].C[C@H]([*])N.C[C@H]([*])NC.[R=].[or].[or] |
| Qualité | Research |
| Forme physique | Powder |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.