Learn More
Sel sulfate de gentamicine (complexe C), TRC
Code produit 17902115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17902115 1 g 1g
17921465 250 mg 250mg
17923165 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17902115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG3606001G
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-41-0
Formule moléculaire C21 H43 N5 O7 . C20 H41 N5 O7 . C19 H39 N5 O7 . H2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 1488.785
Synonyme Gentamicin, sulfate (salt), Gentamycin, sulfate (salt) (8CI), Alcomicin, Bristagen, Cidomycin, Dispagent, Duragentam, Eltacin, Garamycin, Garasent, Garasol, Genoptic, Gent-Ophtal, Genta Swift, Gentacidin, Gentacin, Gentak, Gentalin, Gentalyn, Gentamicin C complex sulfate, Gentamicin sulfate, Gentamicin sulphate, Gentamina, Gentamycin sulfate, Gentibioptal, Genticin, Genticyn, Gentocin, Gentogram, Gentrasul, Geramycin, Intragen, Lugacin, Nichogencin, Ophtagram, Pangram, Refobacin, Refobacin 10, Refobacin L, Septopal, Sulmycin, U-gencin, Urocydin
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1R)-1-aminoéthyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol ; (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-(aminométhyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol ; (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,6S)-3-amino-6-[(1R)-1-(méthylamino)éthyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol ; Acide sulfurique
SMILES CN[C@H](C)[C@@H]1CC[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)O1.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](CN)CC[C@H]6N)[C@@H]5O)OC[C@]4(C)O.CN[C@@H]7[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]8[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]9O[C@@H](CC[C@H]9N)[C@@H](C)N)[C@@H]8O)OC[C@]7(C)O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gentamicin Sulfate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Poids de la formule 1487.8692