Learn More
Sulfate de gentamicine USP Cristalline MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gentamicin Sulfate |
| Type | Gentamicin Sulfate |
| Forme physique | Cristalline |
| CAS | 1405-41-0 |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C21H43N5O7 |
| Synonyme | Gentamycin Sulfate |
| Poids de la formule | 477.6 |
| Qualité | USP |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- gentamycin sulphate, USP
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: gentamycin sulphate