Learn More
Sulfate de gentamycine (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit 10224873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10224873 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10224873 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP9181
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour sélectionner des cellules transformées contenant un gène de résistance à la gentamicine
Le sulfate de gentamycine inhibe la synthèse des protéines, empêchant ainsi la contamination microbienne dans les applications de culture tissulaire. Il est également utilisé pour conférer une résistance/une sensibilité aux antibiotiques dans les procédures de biologie moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfate de gentamicine
Type Sulfate de gentamicine
Forme physique Solide
CAS 1405-41-0
pH 3,5 à 5,5
Point de fusion 218 °C
Résidus d’allumage < 1.0 %
Conditionnement Verre ambré
Puissance > 590 μg/mg
Rotation spécifique Inclus entre 107° (+ ou -)
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Formule moléculaire C21H43N5O7·H2SO4
Merck Index 15, 4427
Synonyme Gentamycine, Garamycin
Poids de la formule 575.67
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gentamicin sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .