Learn More
Gentiopicroside, MedChemExpress
Code produit 16413876
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16413876 25 mg
16468998 10 mg
16439096 100 mg
16424847 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16413876 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0494
MedChemExpress Gentiopicroside, a naturally occurring iridoid glycoside, inhibits P450 activity, with an IC50 and a Ki of 61 μM and 22.8 μM for CYP2A6; Gentiopicroside has antianti-inflammatoryand antioxidative effects.
Gentiopicroside, a naturally occurring iridoid glycoside, inhibits P450 activity, with an IC50 and a Ki of 61 μM and 22.8 μM for CYP2A6
Spécification
Nom chimique ou matériau Gentiopicroside
CAS 20831-76-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H20O9
Quantité 25 mg
Synonyme Gentiopicrin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.65 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (280.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C[C@@H]([C@@H]1O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)([H])O[C@@H]2CO)C(C3=CO1)=CCOC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 356.32
Poids de la formule 356.32
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus