Learn More
Genz-123346 free base, MedChemExpress
Code produit 16485308
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485308 10 mg
16451517 50 mg
16433326 25 mg
16418027 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16485308 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12744
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1; inhibits GM1 with IC50 value of 14 nM.
Genz-123346 (free base) is an inhibitor of GL1 synthase that blocks the conversion of ceramide to GL1
Spécification
Nom chimique ou matériau Genz-123346 free base
CAS 491833-30-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H38N2O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.91 mM)
SMILES CCCCCCCCC(N[C@H](CN1CCCC1)[C@@H](C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 418.57
Poids de la formule 418.57
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease