Learn More
GENZ-123346, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GENZ-123346 |
| CAS | 491833-30-8 |
| Formule moléculaire | C24H38N2O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-[(1R,2R)-1-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-1-hydroxy-3-(pyrrolidin-1-yl)propan-2-yl]nonanamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H38N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-23(27)25-20(18-26-13-8-9-14-26)24(28)19-11-12-21-22(17-19)30-16-15-29-21/h11-12,17,20,24,28H,2-10,13-16,18H2,1H3,(H,25,27)/t20-,24-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCC(=O)N[C@H](CN1CCCC1)[C@H](O)c2ccc3OCCOc3c2 |
| Nom IUPAC | N-[(1R,2R)-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1-hydroxy-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-yl]nonanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 418.57 |
| Poids de la formule | 418.2832 |