Learn More
Buerkle™ Échantillonneur de sol GeoSampler
Code produit 11842303 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
56 cm
81 cm
Diamètre (métrique) du fond extérieur:
17 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) du fond extérieur Conditionnement
11842303 56 cm 17 mm -
10791799 81 cm 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11842303 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53505003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    133.36€ / 1 pièces
    Économisez 16.64€
    11% de réduction
En stock
L’échantillonneur de sol Buerkle™ GeoSampler est destiné aux sols légers, aux prairies et aux pelouses.
  • Échantillonneur de sol pour sols légers, prairies et pelouses
  • Le cale-pied du modèle 5350-5006 facilite le travail
  • Acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de sol GeoSampler
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Graduée Non
À utiliser avec (application) Sols légers, prairies et pelouses
Poids (métrique) 550 g
Diamètre (impériale) 0.43 in.
Diamètre (impériale) de l’ouverture 11.81 in.
Diamètre (impériale) externe 0.67 in.
Diamètre (métrique) 11 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 300 mm
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Diamètre (métrique) du fond extérieur 17 mm
Longueur (impériale) 22.05 in.
Longueur (métrique) 56 cm