Learn More
Acide géranique, +90 % (somme des isomères), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433028 25 g 25g
11443028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18750.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.70€
    51.65€ / 25g
    Économisez 6.05€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 459-80-3 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 459-80-3
Formule moléculaire C10H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.24
Numéro MDL MFCD00036493,MFCD20542837
Clé InChI ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Synonyme geranic acid, 3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, decaprenoic acid, trans-geranic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-2e,6-octadienoic acid, neric acid, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, nerolic acid
CID PubChem 5275520
ChEBI CHEBI:67264
Nom IUPAC Acide (2E)-3,7-diméthylocta-2,6-diénoïque
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Geranic acid
Note relative au nom sum of isomers
Densité 0.955
Point d’ébullition 249°C to 251°C
Point d’éclair 133°C (271°F)
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCO2H
Indice de réfraction 1.484
Quantité 25 g
Beilstein 1763804
Poids de la formule 168.24
Pourcentage de pureté ≥90%