Learn More
MedChemExpress Geraniin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Poids moléculaire | 952.64 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 60976-49-0 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.5% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (104.97 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | TNF Receptor |
| Quantité | 10 mg |