Learn More
Géraniol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444764 50 g 50g
11454764 250 g 250g
11434764 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444764 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13736.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.253 g/mol
Geraniol is used in the synthesis of insect repellant. It is also used in the synthesis of Angelicoin A and Herecinone J, which inhibit collagen-induced platelet aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le géraniol est utilisé dans la synthèse de répulsif pour insecte. Il est également utilisé dans la synthèse de l’angélicine A et de l’hérécinone J, qui inhibent l’agrégation plaquettaire induite par le collagène.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures acides, les anhydrides acides. Tenir à l’écart de la chaleur. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-24-1
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00002917
Clé InChI GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonyme geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
CID PubChem 637566
ChEBI CHEBI:17447
Nom IUPAC (2E)-3,7-diméthylocta-2,6-dién-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Geraniol
Point de fusion -15°C
Densité 0.884
Point d’ébullition 114°C to 115°C (12 mmHg)
Point d’éclair 101°C (213°F)
Odeur Floral
Indice de réfraction 1.476
Quantité 50 g
Beilstein 1722456
Merck Index 14,4403
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%