Learn More
Géraniol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454764 250 g 250g
11444764 50 g 50g
11434764 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454764 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13736.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.253 g/mol
Geraniol is used in the synthesis of insect repellant. It is also used in the synthesis of Angelicoin A and Herecinone J, which inhibit collagen-induced platelet aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le géraniol est utilisé dans la synthèse de répulsif pour insecte. Il est également utilisé dans la synthèse de l’angélicine A et de l’hérécinone J, qui inhibent l’agrégation plaquettaire induite par le collagène.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures acides, les anhydrides acides. Tenir à l’écart de la chaleur. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-24-1
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00002917
Clé InChI GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonyme geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
CID PubChem 637566
ChEBI CHEBI:17447
Nom IUPAC (2E)-3,7-diméthylocta-2,6-dién-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Geraniol
Point de fusion -15°C
Densité 0.884
Point d’ébullition 114°C to 115°C (12 mmHg)
Point d’éclair 101°C (213°F)
Odeur Floral
Indice de réfraction 1.476
Quantité 250 g
Beilstein 1722456
Merck Index 14,4403
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geraniol
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Faresætning
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Sikkerhedssætning
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Geraniol
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.