Learn More
Géraniol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10509092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10509092 100 g Flacon en verre 100g
10314702 5 g Flacon en verre 5g
10229840 25 g Flacon en verre -
10368813 500 g Flacon en verre 500g
15189283 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10509092 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410901000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-24-1
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00002917
Clé InChI GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonyme geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
CID PubChem 637566
ChEBI CHEBI:17447
Nom IUPAC (2E)-3,7-diméthylocta-2,6-dién-1-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCO)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Geraniol
Point de fusion -15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8780g/mL
Point d’ébullition 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Indice de réfraction 1.4750 to 1.4790
Quantité 100 g
Beilstein 01,457
Merck Index 15,4437
Gravité spécifique 0.878
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Geraniol
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Skyddsangivelse
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.