Learn More
Acétate de géranyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468697 100 g 100g
11458697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19864.22
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 105-87-3 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
It is used primarily as a component of perfumes for creams and soaps and as a flavoring ingredient. It is used particularly in rose, lavender and geranium formulations where a sweet fruity or citrus aroma is desired. It is found to have has anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est principalement utilisé comme composant de parfums pour les crèmes et savons et comme ingrédient aromatisant. Il est utilisé en particulier dans les formulations de rose, de lavande et de géranium où un arôme fruité doux ou d’agrumes est désiré. Il a des propriétés anti-oxydantes, anti-inflammatoires et anti-prolifératives.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-87-3
Formule moléculaire C12H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Numéro MDL MFCD00015037
Clé InChI HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Synonyme geranyl acetate, geraniol acetate, bay pine oyster oil, acetic acid, geraniol ester, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, geranyl ethanoate, acetic acid, geranyl ester, unii-3w81yg7p9r, geranyl acetate, cis, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate
CID PubChem 1549026
ChEBI CHEBI:5331
Nom IUPAC Acétate de [(2E)-3,7-diméthylocta-2,6-diényl]
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\COC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Geranyl acetate
Densité 0.91
Point d’ébullition 137°C to 139°C (25 mm)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Indice de réfraction 1.461
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 98%