Learn More
Géranyl-linalool, 95 %, Tech., mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10500214 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10500214 2.5 g -
10307801 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10500214 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278360025
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1113-21-9 | C20H34O | 290.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1113-21-9
Formule moléculaire C20H34O
Poids moléculaire (g/mol) 290.49
Numéro MDL MFCD00059363
Clé InChI IQDXAJNQKSIPGB-HQSZAHFGNA-N
Synonyme geranyl linalool, geranyllinalool, 3,7,11,15-tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, e,e-geranyllinalool, 6e,10e-geranyllinalool, 3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, 6e,10e-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, e,e-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, 1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, 6e,10e, 1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl
CID PubChem 5365872
ChEBI CHEBI:74299
Nom IUPAC (6E,10E)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéca-1,6,10,14-tétraen-3-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Geranyl linalool
Note relative au nom tech., ca. 95%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 250.0°C
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4860 to 1.4920
Quantité 2.5 g
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, solubel in 70% ethanol
Poids de la formule 290.48
Pourcentage de pureté ca. 95%
Qualité Technique
Forme physique Liquide