Learn More
Géranylacétone, (E)+(Z), 97 %, (Z)-isomère (nerylacétone) ca 45 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419466
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11419466
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19184.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 689-67-8 | C13H22O | 194.318 g/mol
It is used as a flavoring agent and adjuvant. It is also employed as a substance, extract, or preparation for diffusing or imparting an agreeable or attractive smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme aromatisant et adjuvant. Elle est également utilisée comme substance, extrait ou préparation pour diffuser ou imprégner une odeur agréable ou attirante.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et de la chaleur. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conservez-la réapprovisionnée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 689-67-8
Formule moléculaire C13H22O
Poids moléculaire (g/mol) 194.318
Numéro MDL MFCD00008910
Clé InChI HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N
Synonyme geranylacetone, geranyl acetone, e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, trans-geranylacetone, 5e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, geranylacetone, trans, dihydropseudoionone, 6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, e-6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one, unii-9b7ry79u9z
CID PubChem 1549778
ChEBI CHEBI:67206
Nom IUPAC (5E)-6,10-diméthylundeca-5,9-dién-2-one
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Geranylacetone
Note relative au nom (E)+(Z)
Densité 0.87
Point d’ébullition 250°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage (Z)-isomère (nerylacétone) ≈45 %
Indice de réfraction 1.467
Quantité 100 g
Beilstein 1722277
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 194.32
Pourcentage de pureté 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado