Learn More
Géranylgéraniol (naturel), TRC
Code produit 30394729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394729 100 mg 100mg
30400255 1 g 1g
30395756 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30394729 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG367500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Geranylgeraniol (mixture of isomers)
CAS 24034-73-9
Formule moléculaire C20 H34 O
Quantité 100 mg
Synonyme (2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)- 3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)-Geranylgeraniol, All-trans-Geranylgeraniol, trans,trans,trans-Geranylgeraniol, trans-Geranylgeraniol
Formule InChI InChI=1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CO)\C)\C)\C)C
Nom IUPAC (2E,6E,10E)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéca-2,6,10,14-tétraén-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 290.48
Poids de la formule 290.261