Learn More
Géranylgéraniol (synthétique), TRC
Code produit 30405521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405521 500 mg 500mg
30391043 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30405521 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG367501500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Geranylgeraniol (mixture of isomers)
CAS 24034-73-9
Formule moléculaire C20 H34 O
Quantité 500 mg
Synonyme (2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)- 3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)-Geranylgeraniol, All-trans-Geranylgeraniol, trans,trans,trans-Geranylgeraniol, trans-Geranylgeraniol
Formule InChI InChI=1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CO)\C)\C)\C)C
Nom IUPAC (2E,6E,10E)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéca-2,6,10,14-tétraén-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 290.48
Poids de la formule 290.261