Learn More
Sulfure de géranylgéranylphényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Geranylgeranyl Phenyl Sulfide |
| CAS | 57804-27-0 |
| Formule moléculaire | C26 H38 S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | [[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl]thio]benzene, [(2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl](phenyl)sulfane |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H38S/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26-18-7-6-8-19-26/h6-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-5H3/b23-14+,24-16+,25-20+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CSc1ccccc1)\C)\C)\C)C |
| Nom IUPAC | [(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéca-2,6,10,14-tétraényl]sulfanylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 382.645 |
| Poids de la formule | 382.269 |