Learn More
Éthoxyde de germanium(IV), 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11334708 1 g 1g
11324708 5 g 5g
11344708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043052.03
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Préparation de GeO2 par CVD ; intermédiaire dans la synthèse sol-gel
Preparation of Germanium oxide by CVD.Sol-gel intermediate for optical fibers and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14165-55-0
Formule moléculaire C8H20GeO4
Numéro MDL MFCD00015121
Synonyme Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium (IV) ethoxide
Point de fusion -72°C
Couleur Incolore
Densité 1.14 g/mL
Point d’ébullition 185.5°C
Point d’éclair 49°C (121°F)
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ge(OC2H5)4
Indice de réfraction 1.407
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 252.84
Pourcentage de pureté 99.995%
Forme physique Liquide