Learn More
Morceaux de germanium, 2 cm (0,8 po) et moins, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Germanium pieces |
| Note relative au nom | Electrical Resistivity: >40 ohm-cm |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Odorless |
| Granulométrie | 2cm (0.8 in.) & down |
| Forme | Pièces |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | ≥99.9999% |
| Qualité | Puratronic |