Learn More
Morceaux de germanium, 2 cm (0,8 po) et moins, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336168 5 g 5g
11326168 25 g 25g
11316168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11336168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011144.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-56-4
Formule moléculaire Ge
Poids moléculaire (g/mol) 72.63
Numéro MDL MFCD00085310
Clé InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
CID PubChem 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nom IUPAC germanium
SMILES [Ge]
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium pieces
Note relative au nom Electrical Resistivity: >40 ohm-cm
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Granulométrie 2cm (0.8 in.) & down
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.9999%
Qualité Puratronic