Learn More
Tige de germamium, polycristalline, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
Conditionnement:
10cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464885 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15464885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042951.BS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium rod
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia.
CAS 7440-56-4
Quantité 10 cm
Odeur Odorless
Poids ≈1.7g/cm
Forme Polycristallin
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ge
Numéro MDL MFCD00085310
Synonyme element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
Clé InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ge]
Nom IUPAC germanium
Poids moléculaire (g/mol) 72.63
CID PubChem 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Pourcentage de pureté 99.9999%