Learn More
Vilber Lourmat™ Lampe UV germicide
Code produit p-8010302
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
505 mm
980 mm
1 290 mm
Puissance en watts:
15 W
30 W
45 W
60 W
80 W
120 W
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Puissance en watts unitSize
10262400 505 mm 15 W 1 pièce
11746768 980 mm 30 W 1 pièce
11880370 500 mm 30 W 1 pièce
11706778 980 mm 60 W 1 pièce
11766728 500 mm 45 W 1 pièce
11716678 1 290 mm 80 W -
11766778 1 290 mm 120 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10262400 Fournisseur Vilber Lourmat™ Code fournisseur 312111511
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Lampe UV germicide
  • UV-C 254nm pour stérilisation
  • Passivation des virus, bactéries, levures et moisissures
  • Réflecteur parabolique en aluminium poli
  • Les valeurs d'intensité et surface éclairée correspondent à une hauteur de lampe de 2 m; il n'est pas conseillé de placer les lampes plus haut
  • Lampe 1 tubes 254nm
  • Lampe 254nm
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 15 W
Wavelength 254 nm
Profondeur (métrique) 140 mm
Alimentation électrique 15 W, 230 V, 50 Hz
Hauteur (métrique) 117 mm
Hertz 50 Hz
Longueur (métrique) 505 mm
Intensité lumineuse 31 mW/cm2
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Lampe UV germicide