Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier d’analyse pour germination, grade 193
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Fabriqué en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose alpha de > 95 %
- Idéal pour garantir une teneur en humidité optimale pour divers types de graines et de formes de germination
- Le pH doit être compris entre 6,0 et 7,5
- Résistants à l’humidité
- La structure empêche les racines fines de croître à travers le papier
Spécification
Spécification
| Poids de base | 160 g/m2 |
| Description | Jaune |
| Format | Feuille |
| Matériau | Linters de coton, pâte raffinée |
| Qualité | 193 |
| Quantité | 100 / boîte |
| Épaisseur (métrique) | 0,32 mm |
| Dimensions (L x l) | 120 mm x 300 mm |