Learn More
R&D Systems™ GF 109203X
Code produit 30002170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002170 10 mg 10mg
18025692 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30002170 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0741/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.26€
    269.85€ / 10mg
    Économisez 27.41€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein kinase C inhibitor
Very potent and selective inhibitor of protein kinase C, selective for the α and β1 isoforms (IC50 values are 0.0084, 0.0180, 0.210, 0.132, and 5.8 μM for α, β1, δ, ε and ζ isoforms respectively). Selective over MLCK, PKG and PKA (IC50 values are 0.6, 4.6, and 33 μM respectively). Potent antagonist at the 5-HT3 receptor (Ki = 29.5 nM). Anti-inflammatory in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133052-90-1
Formule moléculaire C25H24N4O2
Spécification
Nom chimique ou matériau GF 109203X
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 412.49
Pureté >98%
Poids moléculaire 412.493