Learn More
GF 109203X, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(indolyl)maleimide 1 |
| CAS | 133052-90-1 |
| Formule moléculaire | C25 H24 N4 O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrol-2,5-dione, BIM 1, Bisindolylmaleimide I, GF 109203, Go 6850, 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31) |
| SMILES | CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15 |
| Nom IUPAC | 3-[1-[3-(diméthylamino)propyl]indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)pyrrole-2,5-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 412.48 |
| Poids de la formule | 412.1899 |