Learn More
A&D Weighing™ GF-8202M Balances micro/semi-micro de qualité supérieure
GREENER_CHOICE
Code produit 17877600
Modifier l'affichage
Click to view available options
GF-8202M High-Capacity Precision Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 8.2 kg; Display Type: Reverse backlit LCD; Material: Die Cast Aluminum; Stabilization Time: 1.5 s
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17877600 GF-8202M High-Capacity Precision Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP; Capacity: 8.2 kg; Display Type: Reverse backlit LCD; Material: Die Cast Aluminum; Stabilization Time: 1.5 s
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17877600 Fournisseur A&D Weighing™ Code fournisseur GF8202M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3113.25€
    2886.02€ / 1 pièces
    Économisez 227.23€
    7% de réduction
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Sélection variée de modèles de calculs externes avec un large éventail de capacités et de résolutions.
  • Modèles externes étanches et anti-poussière IP65
  • Calcul automatique du poids minimum avec l'un ou l'autre ECL ou un poids réel externe
  • Fonction d’alerte pour s’assurer que la quantité mesurée n’est pas inférieure au poids minimal défini
  • Contrôle d’accès utilisateur (UAC) par mot de passe pour protéger la balance contre les abus
  • Détection des chocs (ISD) fournissant un retour pour éviter d’endommager le capteur de poids
  • Fonction d’enregistrement des chocs qui enregistre jusqu’à 50 charges d’impact négatif avec un horodatage pour une inspection ultérieure
  • Affichage du débit (FRD) qui facilite et précise le calcul et l’enregistrement des débits
  • Rembourrage sous le plateau de pesée pour atténuer les chocs d’impact de manière significative
  • Comparateur de débit qui indique si le débit est dans les limites indiquées
  • Fonction de calcul statistique (SCF) pour faciliter l’analyse des mesures
  • Production brute/nette/tare
  • Fonction de mémoire tare qui enregistre la valeur tare dans la mémoire non volatile
  • Caractéristiques de réponse sélectionnables pour échanger la vitesse de pesée contre une meilleure stabilité de l’affichage ou vice versa
  • Sortie conforme aux GLP / GMP / GCP / ISO pour répondre aux exigences en matière de documentation
  • Universel Flexi Communications (UFC) pour personnaliser le contenu et la mise en page des impressions
  • Fonction de mémoire de données pour enregistrer les résultats de pesée, les résultats d’étalonnage, les masses d’unités à utiliser en mode de comptage, etc., dans l’appareil lui-même
  • Mode de comptage avec la fonction ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, amélioration de la précision du comptage automatique)
  • Fonction de mode pourcentage pour la pesée cible ou la vérification de la variation de l’échantillon
  • Fonction de pesée animale (moyenne et maintien) pour la pesée d’objets mobiles
  • Fonction de comparaison à cinq niveaux avec signal sonore
  • Fonction de marche et d’arrêt automatique
  • Fonction de détermination de la densité
  • Crochet sous la balance pour la pesée d’un matériau magnétique ainsi que pour la mesure de la densité
Spécification
Interface d’automatisation RS-232
Certifications/Conformité CE, UKCA, BPL / BPF
Type de connexion RS-232 C (D-Sub 9P), USB double mode
Capacité 8,2 kg
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé inversé
Précision affichage 0,01 g
Comprend Couvercle d'affichage, AC Adaptateur, 1,8 m USB Câble, Simple Breeze Break
Indice IP IP65
Mise à niveau Manuel
Linéarité ±0,03 g
Matériau Aluminium moulé sous pression
Durée de mesure 1,5 s
Forme du bac Rectangle
Reproductibilité 0,01 g
Dérive en sensibilité ±2 ppm/°C
Temps de stabilisation 1,5 s
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type Balance de précision
Garantie 4 ans
Modes de pesée Poids, comptage, pourcentage, maintien, densité
Largeur (impériale) 11,8 in
Largeur (impériale) du bac 10,63 in
Largeur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) du bac 270 mm
Hauteur (impériale) 4,4 in
Hauteur (métrique) 111 mm
Profondeur (impériale) 14 in
Profondeur (impériale) du bac 8,3 in
Profondeur (métrique) 356 mm
Profondeur (métrique) du bac 21 cm
Poids (impériale) 18,29 lb
Poids (métrique) 8,3 kg
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz