Learn More
Aalborg™ Kit de montage TIO-GFM
Code produit 13594500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Débitmètre massique GFM
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
13594500 Débitmètre massique GFM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13594500 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur KITTMDD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.39€
    49.98€ / 1 pièces
    Économisez 18.41€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Conçus spécialement pour le laboratoire, ces kits offrent un moyen économique et diversifié d’acquérir des capacités de mesure de débit. Le kit de montage TIO-GFM d’Aalborg™ permet de changer facilement les tubes de débitmètre sur le terrain.
  • Les kits sont livrés dans des étuis de transport en plastique moulés pratiques.
  • Les tubes de débitmètre et les flotteurs sont interchangeables dans les cadres fournis, ce qui facilite le chevauchement des gammes de débits.
  • Pour les fluides non corrosifs, utilisez le kit en aluminium.
  • Pour les produits corrosifs, prenez le kit en acier inox.
  • Pour les applications corrosives à basse pression ou pour un service de fluides de haute pureté, demandez le kit PTFE.
  • Fourni avec des flotteurs en verre installés.
Spécification
Type Débitmètre massique GFM
À utiliser avec (application) Mesure le débit