Learn More
Thermo Scientific™ Débitmètre à gaz GFM Pro
Code produit 10744186 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
0,5 à 500 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
10744186 0,5 à 500 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10744186 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 66002010
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez et surveillez le débit de tous les types de gaz, rapidement et efficacement, avec le débitmètre à gaz Thermo Scientific™ GFM Pro.
Mesurez et surveillez le débit de tous les types de gaz de laboratoire, rapidement et efficacement, avec le débitmètre à gaz Thermo Scientific™ GFM Pro. Spécialement conçu pour une utilisation avec les systèmes GC, ce débitmètre certifié CE a une gamme de mesure de 0,5 à 500 ml/min et mesure le débit volumétrique de n’importe quel gaz avec une précision de +/-2 % ou +/-0,2 ml/min, la valeur la plus élevée prévalant. Son interface conviviale est dotée d’un arrêt automatique et d’un indicateur d’avertissement en cas de dépassement des plages de valeurs, tandis que sa classification anti-explosion permet l’utilisation de gaz inflammables et explosifs. Grâce à sa conception ergonomique compacte, il peut être utilisé comme un appareil portatif ou de paillasse, tandis que ses zones latérales antidérapantes lui confèrent une durabilité accrue.
Informations supplémentaires sur le produit
  • Sortie de données via le port USB
  • Étalonnage : traçable aux normes primaires NIST
  • Utilise deux piles AA
  • Service de réétalonnage disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 2 % du débit ou ± 0,05 ml/min, la valeur la plus élevée prévalant
Débit d’air 0,5 à 500 ml/min
Description Débitmètre à gaz électronique