Learn More
Invitrogen™ GFP-EIF2A
Code produit 10003153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10003153 20 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10003153 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV4809
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
GFP-EIF2A
EIF2A has been expressed as a fusion with GFP (Green Fluorescent Protein) to act as a physiological substrate for the EIF2AK family of kinases including PERK (EIF2AK3) and PKR (EIF2AK2).
For use in combination with the LanthaScreen™ Tb-anti-eIF2alpha [pSer52] Antibody (PV4810) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique au phospho-terbium
Contenu et stockage Substrat protéique GFP-EIF2alpha dans 9 mM de HEPES, pH de 7,5, 123 mM de NaCl, 2,43 mM de KCl, 10 % de glycérol, 2 mM de DTT. Conservation à -80°C.
Méthode de détection Fluorescent
Forme Liquide
Quantité 20 nmol
Substrat EIF2A
Substrate Properties Substrat à base de protéines
Type de substrat Substrat de kinase
Target Enzyme Sérine / thréonine kinases
Identification génétique (Entrez) 9833
Marqueur ou colorant GFP (EmGFP)
Poids moléculaire 69100 Da
Conditions d’expédition Glace carbonique
Entrée cible EIF2AK1, EIF2AK2, EIF2AK3
Kinases validées EIF2AK2, EIF2AK3