Learn More
Cole Parmer Solution étalon primaire de turbidité GFS Chemicals
Code produit 15285662 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15285662 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15285662 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 0839109
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
La solution standard primaire de turbidité GFS Chemicals peut être utilisée pour étalonner les néphélomètres ou les turbidimètres.
  • Les étalons polymériques homologués EPA durent plus longtemps que les normes à la formazine.
  • Les particules polymériques en suspension ne se déposent pratiquement jamais ni n’agglutinent.
  • Les solutions maintiennent les valeurs de NTU dans un délai de ±1 % pendant un an.
  • Valeur NTU : 0,5
Spécification
Type Étalons et calibrateurs pour turbidimètres
Volume (impérial) 33,8 oz.
Volume (métrique) 1 L