Learn More
Brady™ Symbole GHS - Toxicité aiguë, rouleau continu
Code produit 15604237 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15604237 Polyester 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15604237 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 814031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    410.32€ / 250 pièces
    Économisez 60.68€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-01-2027
Étiquettes pré-imprimées pour identifier vos récipients de produits chimiques.
  • Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
  • Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
Alternate Part Number PIC 1809-100 *100-B7541-RLL-C
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 250/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Diamant
Couleur Rouge