Learn More
Brady™ Symbole GHS - Gaz comprimé, Rouleau continu
Description
- Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
- Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Specifications
Specifications
| Alternate Part Number | PIC 1804-100 *100-B7541-RLL-C |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 250/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Forme | Diamant |
| Show More |