Learn More
Brady™ Symbole GHS - Corrosif, Rouleau continu
Code produit 15694227 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15694227 100 x 100 mm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15694227 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 814030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    410.32€ / 250 pièces
    Économisez 60.68€
    12% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Étiquettes pré-imprimées pour identifier vos récipients de produits chimiques.
  • Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
  • Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
Alternate Part Number PIC 1808-100 *100-B7541-RLL-C
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 250/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Diamant
Dimensions (L x l) 100 x 100 mm
Couleur Noir sur blanc