Learn More
Brady™ Symbole GHS - Explosif, Rouleau continu
Code produit 15624227 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15624227 Polyester 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15624227 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 814023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    359.51€ / 250 pièces
    Économisez 66.49€
    15% de réduction
En stock
Étiquettes pré-imprimées pour identifier vos récipients de produits chimiques.
  • Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
  • Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
Alternate Part Number PIC 1801-100 *100-B7541-RLL-C
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 250/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Hauteur (métrique) 100 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Diamant
Couleur Noir sur blanc