Learn More
Acide gibbérellique, 90 %, MP Biomedicals
Code produit 11428794 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11428794 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11428794 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521309801
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Gibberellic Acid
CAS 77-06-5
Formule moléculaire C19H22O6
Numéro MDL MFCD00079329
Quantité 1 g
Synonyme gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
Clé InChI IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Nom IUPAC (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-méthyle-6-méthylidène-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-ène-9-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 346.38
CID PubChem 91757643
Poids de la formule 346.38