Learn More
Acide gibbérellique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493438 5 g 5g
11483438 1 g 1g
11403448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17843.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.72€
    114.65€ / 5g
    Économisez 24.07€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346.38 g/mol
It is a plant growth regulating hormone that promotes plant cell growth and elongation. They promote rapid stem and root growth, induce mitotic division and initiate (break dormancy) and increase seed germination rates. They are also involved in processes such as gravitropism, tensioning and floral display. Gibberellin A3 (G1025, G7645) and A4 (G7276) may be used as supplements to plant growth media such as Murashige and Skoog media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une hormone régulatrice de la croissance végétale qui favorise la croissance et l’élongation des cellules végétales. Elles favorisent la croissance rapide de la tige et des racines, induisent la division mitotique et initient (rupture de la dormance) et augmentent les taux de germination des graines. Elles sont également impliquées dans des processus tels que le gravotropisme, la tension et l’affichage floral. La gibbérelline A3 (G1025, G7645) et A4 (G7276) peuvent être utilisées comme suppléments aux milieux de croissance végétaux tels que les milieux de Murashige et Skoog.
Solubilité
Soluble dans l’eau 20°C 5 g/l. Soluble dans % d’éthanol : 200 mg/4 ml.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-06-5
Formule moléculaire C19H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 346.38
Numéro MDL MFCD00079329
Clé InChI IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonyme gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
CID PubChem 91757643
Nom IUPAC (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-méthyle-6-méthylidène-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-ène-9-acide carboxylique
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gibberellic acid
Point de fusion 222°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 54346
Merck Index 14,4419
Informations sur la solubilité Soluble in water 20°C 5g/L. Soluble in Ethanol: 200mg/4ml.
Rotation optique +78° (c=2 in Methanol)
Poids de la formule 346.37
Pourcentage de pureté ≥90%