Learn More
Acide gibbérellique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482367 2 g 2g
15402377 500 mg 500mg
15492367 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045569.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Hormone de croissance végétale
Gibberellic acid is used as a plant growth hormone. It is also used to trigger germination in dormant seeds in laboratory and green house settings and to stimulate rapid stem and root growth and induce mitotic division in the leaves of some plants. It also serves in grape growing industry as a hormone to induce the production of larger bundles and bigger grape.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-06-5
Formule moléculaire C19H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 346.38
Numéro MDL MFCD00079329
Clé InChI IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonyme gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
CID PubChem 91757643
Nom IUPAC (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-méthyle-6-méthylidène-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-ène-9-acide carboxylique
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gibberellic acid
Point de fusion 222°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 2 g
Beilstein 54346
Merck Index 14,4419
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in alcohol,isopropyl alcohol,ethanol,acetone and chloroform.
Rotation optique +78° (c=2 in methanol)
Poids de la formule 346.37
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gibberellic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid