Learn More
Acide gibbérellique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10655491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10655491 1 g Flacon en verre 1g
10219890 5 g Flacon en verre 5g
10702464 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient des produits phytopharmaceutiques selon le règlement (CE) n ° 1107/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10655491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410910010
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient des produits phytopharmaceutiques selon le règlement (CE) n ° 1107/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-06-5
Formule moléculaire C19H22O6
Poids moléculaire (g/mol) 346.38
Numéro MDL MFCD00079329
Clé InChI IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonyme gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
CID PubChem 91757643
Nom IUPAC (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-méthyle-6-méthylidène-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-ène-9-acide carboxylique
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gibberellic acid
Point de fusion 227°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4454
Conditions de rotation spécifiques 82.50 (20.00°C c=10,ethanol)
Rotation spécifique 82.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20° c). Other solubilities: soluble in aq.sol. of sodium bicarbonate,soluble in methanol,ethanol,acetone and aq. sol.,of sodium acetate,moderately soluble in ethyl acetate- slightly,soluble in ether- insoluble in chl
Poids de la formule 346.38
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gibberellic acid