Learn More
Acide gibbérellique, technique, Fisher Chemical
Code produit 10509000 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10509000 1 g Flacon 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10509000 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0200/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 77-06-5
Point de fusion 227°C
Couleur Blanc
pH 2
Conditionnement Flacon
Formule moléculaire C19H22O6
Numéro MDL MFCD00079329
Quantité 1 g
Synonyme gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
Clé InChI IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
SMILES CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Nom IUPAC (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-méthyle-6-méthylidène-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-ène-9-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 346.38
CID PubChem 91757643
Poids de la formule 346.38g/mol
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • Gibberellic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid