Learn More
Gibberellin A7 Methyl Ester, TRC
Code produit 30240970
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240970 100 mg 100mg
30240788 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient des produits phytopharmaceutiques selon le règlement (CE) n ° 1107/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30240970 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG377480100MG
Règlementaire: Ce produit contient des produits phytopharmaceutiques selon le règlement (CE) n ° 1107/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5508-47-4
Formule moléculaire C20H24O5
Poids moléculaire (g/mol) 344.4
Synonyme 2beta,4a-Dihydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibb-3-ene-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone Methyl Ester, Gibberellin A7 Methyl Ester, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid Deriv.;
SMILES COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](O)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@]14CC5=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Gibberellin A7 Methyl Ester
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24O5/c1-10-8-19-9-11(10)4-5-12(19)20-7-6-13(21)18(2,17(23)25-20)15(20)14(19)16(22)24-3/h6-7,11-15,21H,1,4-5,8-9H2,2-3H3/t11-,12-,13+,14-,15-,18-,19+,20-/m1/s1
Poids de la formule 344.1624