Description
Gibco™ 2-Mercaptoethanol (also known as beta-mercaptoethanol or BME) is a potent reducing agent used in cell culture media to prevent toxic levels of oxygen radicals. 2-Mercaptoethanol is not stable in solution, so most protocols require daily supplementation. Gibco 2-Mercaptoethanol contains 2-mercaptoethanol at a concentration of 55 mM in Dulbecco's phosphate buffered saline (DPBS).
- Le mercaptoéthanol n’est pas une solution stable. C’est pourquoi la plupart des protocoles nécessitent une supplémentation quotidienne
- Concentration de 55 mM dans la saline tamponnée au phosphate (DPBS) de Dulbecco
- Fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York, enregistré auprès de la FDA comme fabricant d’instruments médicaux et certifié conforme aux normes ISO 13485
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 8°C Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication |
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Concentration | 55 mM |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | BME |
| pH | 6 à 8 |
| Quantité | 50 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Safety and Handling
- 2-Mercaptoethanol
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1A
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol