Learn More
Gibco™ 293 F Cells, in CD 293
Code produit 10032812 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10032812 1,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
À manipuler comme des matériaux potentiellement dangereux en vertu d’un confinement de biosécurité de niveau 2 minimum. Ce produit contient du diméthylsulfoxyde (DMSO), une matière dangereuse. Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Code produit 10032812 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11625019
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
À manipuler comme des matériaux potentiellement dangereux en vertu d’un confinement de biosécurité de niveau 2 minimum. Ce produit contient du diméthylsulfoxyde (DMSO), une matière dangereuse. Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Croissance plus rapide, efficacité de transfection supérieure et niveaux élevés d’expression des protéines
Les cellules Gibco 293-F ont été clonées à partir de la lignée cellulaire 293 originale et adaptées au milieu Gibco CD 293. La lignée cellulaire 293 est une lignée permanente établie à partir d’un rein humain embryonnaire primaire et transformée avec de l’ADN 5 de type adénovirus humain cisaillé. Le gène adénovirus E1A est exprimé dans ces cellules et participe à la transactivation de certains promoteurs viraux, ce qui permet à ces cellules de produire des niveaux très élevés de protéines.
  • Décongélation rapide dans une culture en suspension directement dans le milieu Gibco CD 293 ou Gibco 293 SFM II
  • Croissance plus rapide, efficacité de transfection supérieure et niveaux élevés d’expression des protéines
  • Lignée documentée à partir d’une banque cellulaire maîtresse avec faible nombre de passages
  • Tests de qualité et de performance
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire de mammifères, expression de mammifères, lignées cellulaires d’expression de mammifères, production de protéines de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, production de vaccins viraux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 flacon de 7,5 x 106 cellules
Conditions de stockage : azote liquide (phase vapeur)
Conditions d'expédition : congelé
Lignée cellulaire 293F
Espèces Humain
Recommandation pour les milieux Milieux sans sérum
Type de produit Cellules HEK 293
Quantité 1,5 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique